Learn More
Ansell Alphatec Solvex 37-155 Chemikalienresistente Handschuhe
Artikelnummer. 17941102 Alle ansehen Ansell Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
17941102 8 12 Paare
17931102 7 12 Paare
17951102 9 12 Paare
17961102 10 12 Paare
17971102 11 12 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17941102 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 37155080
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Keine innere Bef michung und kein Risiko einer Flusenkontamination. 15 mil Dicke für Taktilität, Komfort und Fingerfertigkeit. Zusammensetzung der Nitrilverbindung. EN 374 Typ A-Chemikalienschutz gewährleistet.
  • Reduzierte Risiken:AlphaTec™ Solvex™ Die Chemikalien-Handschuhe 37-155 sind unbemalt, wodurch ein geringeres Risiko einer Flusenkontamination besteht
  • Erhöhter Komfort: Diese AlphaTec™ Handschuhe mit 15 mil/0,38 mm Nitril-Handfläche sorgen für geschickten Komfort
  • Spezialisierter Schutz: Ihre hochleistungsfähige Nitrilverbindung gewährleistet außerdem eine chemische Beständigkeit gemäß EN 374 Typ A
  • Verbesserte Dauerhaftigkeit: Die gleiche Nitrilverbindung erhöht ihre Dauerhaftigkeit mit EN und ANSI Abnutzungsstufe 4
  • Echte Vielseitigkeit: AlphaTec™ Solvex™ 37-155 Industriehandschuhe sind für nasse und trockene Bedingungen geeignet und erfüllen die Anforderungen an den Umgang mit Lebensmitteln gemäß FDA 21 CFR 177.2600
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 4
Zertifizierungen/Konformität (Europa) ANSI ABR 4, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Lebensmittelkontakt, Kategorie III, REACH-konform
Chlorinated Ja
Anwendungen Industrie
Farbe Grün
Finger Thickness (English) 15 mil
Finger Thickness (Metric) 0.38 mm
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 15 mil
Palm Thickness (Metric) 0.38 mm
Produkttyp Chemikalienresistente Handschuhe
Größe 8
Dicke (angloamerikanisch) 15 mil
Dicke (metrisch) 0.38 mm
Norm EN 388 4101X
EN 421 Nein
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES JKLOPT
EN ISO 374-5 Bakterien, nur Pilze
Art der Handschuhstulpe Stulpe
Grip Design Sandpatch
Auskleidung Ohne Dichtungseinlage
Länge (angloamerikanisch) 13 in.
Länge (metrisch) 330 mm