Learn More
Ansell AlphaTec™ NRL RABS- und Isolatorbox-Handschuhe – 30 mm
Artikelnummer. 31980750 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
10
Packungsgröße:
10 Paare
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
31980750 10 10 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31980750 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 55109100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1813.92 CHF
    1400.37 CHF / 10 Paare
    Sparen 413.55 CHF
    22% Rabatt
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die lichtdurchlässigen Handschuhe ohne Innenfutter sind aus Latex gefertigt und bieten Schutz vor Riss-, Schürf-, Schnitt- und Stichverletzungen.
  • Wirksamer Schutz bei schweren Arbeiten
  • Bieten Schutz vor Riss-, Schürf-, Schnitt- und Stichverletzungen
  • Die hohe Wandstärke (0,76 mm) erhöht die Haltbarkeit sowie die chemische und physikalische Beständigkeit der Handschuhe
  • Die erhältlichen Port-Größen sind mit den meisten Isolator- und Gloveboxen kompatibel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE 0493, EN 374:2003 Mikroorganismen, EN 420:2003 + A1:2009
Farbe Naturfarben
Hand Beidseitig tragbar
Latex Free Nein
Material Latex
Produkttyp Isolator, RABS-Handschuhe
Größe 10
Dicke (angloamerikanisch) 30 mil
Dicke (metrisch) 0,76 mm
Norm EN 388 2121A
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES KLNOPT
Anschlussgröße (angloamerikanisch) 10 in.
Anschlussgröße (metrisch) 254 mm
Länge (angloamerikanisch) 32 in.
Länge (metrisch) 813 mm