Learn More
Ansell AlphaTec™ NRL RABS and Isolator Gloves - 20 mil
Translucent, unlined gloves are constructed of latex and provide defense against tears, abrasions, cuts, and punctures.
187.00 CHF - 200.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE 0493, EN 374:2003 Mikroorganismen, EN 420:2003 + A1:2009
Farbe Naturfarben
Hand Spezifisch
Material Latex
Produkttyp Trockenschrankhandschuhe
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Anschlussgröße (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Anschlussgröße (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
16815240
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Ansell
55104100
203 mm
187.00 CHF
1 Paar
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
16835240
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Ansell
55110100
305 mm
200.00 CHF
1 Paar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Wirksamer Schutz in hochbelastenden Arbeitsbereichen, insbesondere vor Schürf- und Rissverletzungen.
  • Die mittlere Wandstärke (0,51 mm/20 mil) erhöht die Fingerbeweglichkeit für eine bessere Handhabung von Gegenständen.
  • Die erhältlichen Port-Größen eignen sich für fast alle handelsüblichen Isolator- und Gloveboxen.
Spezifikation
Spezifikation
CE 0493, EN 374:2003 Mikroorganismen, EN 420:2003 + A1:2009
Spezifisch
Trockenschrankhandschuhe
20 mil
2020X
KLNOPT
813 mm
Naturfarben
Latex
10
0,51 mm
Typ A
32 in.
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell AlphaTec™ NRL RABS and Isolator Gloves - 20 mil