Learn More
Ansell AlphaTec™ NRL RABS- und Isolationshandschuhe – 20 mil
Artikelnummer. 31980717 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Anschlussgröße (metrisch):
203 mm
305 mm
Packungsgröße:
1 Paar
10 Paare
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anschlussgröße (metrisch) Packungsgröße
31980717 305 mm 10 Paare
16815240 203 mm 1 Paar
31980711 203 mm 10 Paare
16835240 305 mm 1 Paar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31980717 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 55110100
Verfügbar ab: 18-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die lichtdurchlässigen Handschuhe ohne Innenfutter sind aus Latex gefertigt und bieten Schutz vor Riss-, Schürf-, Schnitt- und Stichverletzungen.
  • Wirksamer Schutz in mittelmäßig belasteten Umgebungen, insbesondere vor Schürf- und Rissverletzungen
  • Die mittlere Wandstärke (0,51 mm) sorgt für die ideale Fingerbeweglichkeit bei der Handhabung von Gegenständen
  • Die erhältlichen Port-Größen sind mit den meisten Isolator- und Gloveboxen kompatibel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE 0493, EN 374:2003 Mikroorganismen, EN 420:2003 + A1:2009
Farbe Naturfarben
Hand Spezifisch
Latex Free Nein
Material Latex
Produkttyp Trockenschrankhandschuhe
Größe 10
Dicke (angloamerikanisch) 20 mil
Dicke (metrisch) 0,51 mm
Norm EN 388 2020X
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES KLNOPT
Anschlussgröße (angloamerikanisch) 12 in.
Anschlussgröße (metrisch) 305 mm
Länge (angloamerikanisch) 32 in.
Länge (metrisch) 813 mm