Learn More
Ansell™ AlphaTec™MICROGARD™2500 Standardmodell 111 Anzug, weiß
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
XS
S
Packungsgröße:
35 Stück
Beschreibung
- 3-teilige Kapuze
- Elastikmaterial an Kapuze, Handgelenken, Taille und Knöcheln
- 2-Wege-Reißverschluss vorne mit wiederverschließbarer Sturmklappe
- Fingerschlaufen
- Farbe: Weiß
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Anzug |
| Größe | XS |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | Polypropylen-Laminat |
| Farbe | Weiß |
| Knöchelform | Elastisch |
| Stulpenform | Fingerschlaufen, Elastisch |
| Hood Type | 3-teilig |
| Verschlusstyp | 2-Wege-Frontreißverschluss mit Sturmklappe |
| Saumtyp | Genäht, Geklebt |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido