Learn More
Ansell AlphaTec™ 38-628 Butyl/Viton Immersion Gloves
Artikelnummer. 11751693 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
1 Paar
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11751693
Marke: Ansell 38628100
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
AlphaTec™ Gloves 38-628 offer a combination of butyl and viton layer of 0.7 mm for a maximum protection against hazardous chemicals. Provide the best resistance to the most aggressive chemicals without compromising dexterity or comfort. Offer superior protection against aliphatic, halogenated and aromatic hydrocarbons (benzene, toluene, xylene), as well as concentrated mineral acids.
  • Überraschend flexibel für ausgezeichnete Fingerfertigkeit
  • Besserer Komfort durch die natürliche, geschwungene, ergonomischer Form und weiche Haptik
  • Einfaches Anziehen und gute Griffigkeit
  • Da kein Latex enthalten ist, besteht kein Risiko für Latexallergien.
  • Ideal für Chemie, Automobil- und Druckindustrie, Öl- und Benzinraffinerie, Bergbau, Luft- und Raumfahrt und Katastrophenschutz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material der Rückseite Viton/Butyl
Stulpenmaterial Viton/Butyl
Anwendungen Industrial
Coating Material Viton/Butyl-Polymer
Farbe Black
Laboratory/Cleanroom Use Ja
Latex Free Ja
Material Viton/Butyl Polymer
Produkttyp Immersionshandschuhe
Größe 10
Dicke (angloamerikanisch) 28 mil
Farbe der Handschuhstulpe Schwarz
Art der Handschuhstulpe Mit Rollrand/gerollt
Saumfarbe Schwarz
Geprüft für medizinische Verwendung Ja
Verpackungsart Einzeln verpackte Beutel mit Einlagen
Menge 1 Paar
Beständig gegen Hohe Chemikalienbeständigkeit
Serie 38-628