Learn More
Ansell AlphaTec™ ESD-Handschuhe 58-001
Artikelnummer. 17874901 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17874901 8 12 Paare
17864901 7 12 Paare
17884901 9 12 Paare
17894901 10 12 Paare
17804911 11 12 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17874901 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 58001080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    125.40 CHF
    79.38 CHF / 12 Paare
    Sparen 46.02 CHF
    36% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
AlphaTec™ 58-001 ESD - Die ideale Lösung zur Minderung statischer Aufladung bei Arbeiten mit Chemikalien und Flüssigkeiten in Umgebungen mit statischen Gefahren oder hohem Explosionsrisiko.
  • AlphaTec™ 58-001 ESD - Die einzigartige Nitril-Kohlenstoff-Formulierung leitet statische Aufladung gleichmäßig über die Oberfläche und durch den Handschuh ab und gewährleistet so das durchgängige Bestehen der Normen EN 1149 und EN 16350.
  • Hochleistung
  • Nitrilmaterialien bieten im Vergleich zu Gummi- oder Neoprenhandschuhen einen deutlich besseren Schutz vor Hängenbleiben, Durchstechen und Abrieb.
  • Umgekehrte, rautenförmige Handflächenoberfläche für verbesserten Halt bei trockenen und nassen Bedingungen
  • Faltbare Manschettenrinne, um zu verhindern, dass Wasser auf den Unterarm tropft
  • Antistatische Beflockungsschicht für einfaches An- und Ausziehen und Feuchtigkeitsmanagement
  • Montage und Prüfung von Bauteilen, Öl-, Flüssigkeits- und Filterwechsel, Galvanisierung, Beschichtung, Abdichtung, Lackierung, Warenannahme, Umfüllen von Flüssigkeiten und Feststoffen zwischen Behältern, Tanks und Prozessanlagen, Öffnen von Öfen, Entleeren von Pumpen, Ventilen oder Leitungen und Crackern BTX Prozess, Reinigung von Öfen, Destillationspumpen, Ventilen oder Leitungen und Crackern BTX Verfahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 4
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 1149, EN 16350:2014, EN 16350:2014, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016
Accelerator Free Nein
Anwendungen Industrie
Coating Material Nitril
Farbe Grün
Cut Resistance Rating ANSI A1
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Oberflächenbehandlung außen Keine Textur
Hand Beidseitig tragbar
Zur Verwendung in Laboren/Reinräumen Nein
Latex Free Nein
Material Nitril
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Handschuh
Größe 8
Sterilität Nicht steril
Modell Antistatisch, AlphaTec™ 58-001 ESD
Dicke (angloamerikanisch) 15 mil
Dicke (metrisch) 0.38 mm
Norm EN 388 4101X
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES AJKLOPT
Zur Verwendung mit (Anwendung) Statische Aufladung verringern
Geschlecht Unisex
Farbe der Handschuhstulpe Grün
Art der Handschuhstulpe Stulpe
Grip Design Pastille
Auskleidung Ohne Dichtungseinlage
Durchstechfestigkeit ANSI/ISEA 105-16 Schutzklasse 1
Serie 58-001
Länge (angloamerikanisch) 13 in.
Länge (metrisch) 330 mm