Learn More
Ansell HyFlex™ Strickhandschuh 11-816
Artikelnummer. p-7139333 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
Artikelnummer. 16069671
Marke: Ansell 11816060
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Unvergleichlicher Komfort. So haben Sie Ihre Hände frei und können sich auf Ihre Arbeit konzentrieren.
  • Ultradünne Einsätze und Beschichtungen sorgen bei präzisen Aufgaben, für die die Empfindlichkeit der Fingerspitzen nötig ist, für das Gefühl, mit bloßen Händen zu arbeiten
  • Ergonomisches Design sorgt für ein taktiles Handling kleiner Teile
  • Materialien sind von Dermatologen getestet, lösungsmittelfrei und Oekotex-zertifiziert frei von schädlichen Substanzen
  • FORTIX™ Abrasion Resistance Technology verlängert die Lebensdauer der Handschuhe und erhöht gleichzeitig die Sicherheit und Produktivität der Mitarbeiter
  • Vor dem Lackieren werden keine Silikonkontaminationen auf Metallteile übertragen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie II
Bauweise Nahtloser Strick
Coating Material Nitril
Farbe Schwarz, Blau
Oberflächenbehandlung außen No Texture
Hand Spezifisch
Latex Free Nein
Material Nylon, Spandex
Produkttyp Nahtlos gestrickte Handschuhe
Größe 6
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fahrzeugmontage, Maschinen-/Gerätebetrieb, Metallherstellung und Transport
Art der Handschuhstulpe Gestrickt
Serie HyFlex™ 11-816
Yarn Gauge 18