Learn More
Ansell HyFlex™ Strickhandschuh 11-816
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
Beschreibung
- Ultradünne Einsätze und Beschichtungen sorgen bei präzisen Aufgaben, für die die Empfindlichkeit der Fingerspitzen nötig ist, für das Gefühl, mit bloßen Händen zu arbeiten
- Ergonomisches Design sorgt für ein taktiles Handling kleiner Teile
- Materialien sind von Dermatologen getestet, lösungsmittelfrei und Oekotex-zertifiziert frei von schädlichen Substanzen
- FORTIX™ Abrasion Resistance Technology verlängert die Lebensdauer der Handschuhe und erhöht gleichzeitig die Sicherheit und Produktivität der Mitarbeiter
- Vor dem Lackieren werden keine Silikonkontaminationen auf Metallteile übertragen
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie II |
| Bauweise | Nahtloser Strick |
| Coating Material | Nitril |
| Farbe | Schwarz, Blau |
| Oberflächenbehandlung außen | No Texture |
| Hand | Spezifisch |
| Latex Free | Nein |
| Material | Nylon, Spandex |
| Produkttyp | Nahtlos gestrickte Handschuhe |
| Größe | 9 |
| Mehr anzeigen |