Learn More
Ansell AlphaTec™ Airline Passthrough ohne Connector
Artikelnummer. 18813796
Ansicht ändern
Click to view available options
Enthält:
Ohne Stecker
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält
18813796 Ohne Stecker
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18813796 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. AC01P0002200N00
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bietet eine externe Luftzufuhr zu wiederverwendbaren gasdichten AlphaTec-Anzügen, sowohl zum Atmen als auch zur Anzugbelüftung.
  • Zur Verwendung mit der Außenluftzufuhr: Nützlich während der Dekontamination des Anzugs
  • Großes Daumenrad: Guter Griff, einfache Verstellbarkeit
  • Kompatibel mit allen SCBA-Marken: Verbesserte Praktikabilität und Bequemlichkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Flussrate 100 l/min
Material Glasfaserverstärktes PPS, Polyamid, antistatisches Polyester
Enthält Ohne Stecker
Produkttyp Luftversorgungssteckverbinder