Learn More
Ansell AlphaTec™ Airline-Passthrough mit Stecker-Male
Artikelnummer. 18823796
Ansicht ändern
Click to view available options
Enthält:
Steckverbinder
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält
18823796 Steckverbinder
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18823796 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. AC01P0002200N0B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20134.81 CHF
    13423.20 CHF / 18 Stück
    Sparen 6711.61 CHF
    33% Rabatt
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bietet eine externe Luftzufuhr zu wiederverwendbaren gasdichten AlphaTec-Anzügen, sowohl zum Atmen als auch zur Anzugbelüftung.
  • Zur Verwendung mit der Außenluftzufuhr: Nützlich während der Dekontamination des Anzugs
  • Großes Daumenrad: Guter Griff, einfache Verstellbarkeit
  • Kompatibel mit allen SCBA-Marken: Verbesserte Praktikabilität und Bequemlichkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Flussrate 100 l/min
Material Glasfaserverstärktes PPS, Polyamid, antistatisches Polyester
Enthält Steckverbinder
Produkttyp Luftversorgungssteckverbinder