Learn More
Ansell AlphaTec™ 87-315 Gummihandschuhe
Artikelnummer. 30286225 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
7
8
9
Packungsgröße:
12 Paare
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
30286225 9 12 Paare
30286212 7 12 Paare
30286222 8 12 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30286225 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 87315090BP
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit Schlocken gefütterte, leichte Naturgummihandschuhe, die die Träger in Komfort schützen.
Die wichtigsten Funktionen und Vorteile
  • Einhaltung der FDA- und EU-Lebensmittelhandhabung: Ideal für den Einsatz als Handschuhe für Lebensmittelsicherheit
  • 100% Baumwollfutter: Schweiß minimiert für besseren Komfort
  • Naturlatex-Gummi: Für mehr taktilen, geschickten Händeschutz
Beschreibung
  • Einhaltung der Einhaltung von Lebensmittelhandhabung: Bei Erfüllung der relevanten FDA- und EU-Lebensmittelsicherheitsanforderungen (einschließlich 21 CFR 177.2600) AlphaTec™ sind 87-315 Arbeitshandschuhe ideale Handschuhe für verschiedene Lebensmittelverarbeitungsanwendungen
  • Erhöhter Komfort: Diese leichten Sicherheitshandschuhe verfügen über ein 100 % Baumwollfutter aus dem Herd, das Schweißansammlungen reduziert und damit verbundene Unannehmlichkeiten minimiert
  • Erhöhte taktile Empfindlichkeit: Diese AlphaTec™ Handschuhe bestehen zu 100 % aus natürlichem Latexgummi, was den Trägern eine hohe taktile Empfindlichkeit und Fingerfertigkeit verleiht
  • Reduzierte Allergierisiken: Zusätzlich AlphaTec™ werden 87-315 Gummihandschuhe einer Chlorierungsbehandlung unterzogen, um das Risiko allergischer Reaktionen zu minimieren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Lebensmittelart: Kautschuk, Kategorie III
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE-Nummer, EN 388:2016 +A1:2018, EN 421:2010, REACH-konform
Chemotherapeutic Rated Nein
Chlorinated Ja
Accelerator Free Nein
Anwendungen Industrie
Farbe Blau
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Oberflächenbehandlung außen Teilweise texturiert
Finger Thickness (English) 16 mil
Finger Thickness (Metric) 0.4 mm
Latex Free Nein
Material Kautschuklatex
Palm Thickness (English) 16 mil
Palm Thickness (Metric) 0.4 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Industrielle Handschuhe
Größe 9
Sterilität Nicht steril
Dicke (angloamerikanisch) 16 mil
Dicke (metrisch) 0.4 mm
Art der Handschuhstulpe Ausgezackt
Grip Design Fischschuppen
Serie 87-315
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 305 mm