Learn More
Ansell AlphaTec™ 87-137 Super Thin Unlined Latex Gloves
Artikelnummer. 16805260 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6,5
7,5
8,5
9,5
Packungsgröße:
12 Paare
Artikelnummer. 16805260
Marke: Ansell 87137095
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Strukturiertes Griffprofil an Innenhand und Fingern für einen guten Trockengriff. Sehr dehnfähig für nur minimale Handermüdung.
  • Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien auf Wasserbasis
  • Gerolltes Bündchen für Zugfestigkeit und einfaches Anziehen
  • Das strukturierte Rautenmuster an Handflächen und Fingern verbessert die Griffsicherheit bei bei nassen oder trockenen Bedingungen
  • Zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln
  • AQL 0,6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009
Anwendungen Industrial
Farbe Naturfarben
Oberflächenbehandlung außen Vollständig strukturiert
Latex Free Yes
Material Latex
Produkttyp Chemical Protection Gloves
Größe 9,5
Norm EN 388 X010A
EN 421 Ja
EN ISO 374-1 Typ B
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES KLT
Art der Handschuhstulpe Mit Beads
Auskleidung Ohne Dichtungseinlage
Beständig gegen Chemikalien auf Wasserbasis
Serie 87-137
Länge (angloamerikanisch) 13 in.
Länge (metrisch) 320 mm