Learn More
Ansell AlphaTec™ 87-137 Super Thin Unlined Latex Gloves
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6,5
7,5
8,5
9,5
Packungsgröße:
12 Paare
Beschreibung
- Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien auf Wasserbasis
- Gerolltes Bündchen für Zugfestigkeit und einfaches Anziehen
- Das strukturierte Rautenmuster an Handflächen und Fingern verbessert die Griffsicherheit bei bei nassen oder trockenen Bedingungen
- Zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln
- AQL 0,6
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009 |
| Anwendungen | Industrial |
| Farbe | Natural |
| Oberflächenbehandlung außen | Fully Textured |
| Finger Thickness (English) | 0.018 in. |
| Finger Thickness (Metric) | 0.5 mm |
| Latex Free | No |
| Material | Latex |
| Palm Thickness (English) | 0.016 in. |
| Palm Thickness (Metric) | 0.4 mm |
| Mehr anzeigen |