Learn More
Ansell AlphaTec™ 87-118 Extra Heavyweight Latex Gloves with Flocked Lining
Artikelnummer. 15980137 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
10,5
6,5
7,5
8,5
9,5
Packungsgröße:
12 Paare
Artikelnummer. 15980137
Marke: Ansell 87118065BP
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Schutzhandschuh für die Industrie
  • Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien auf Wasserbasis
  • Rollbündchen für leichtes Überziehen/Ausziehen
  • Verlängertes Bündchen für mehr Abrieb-/Reißfestigkeit
  • Mit rautenförmigem Muster an den Griffflächen
  • Geeignet für viele industrielle Anwendungen
  • Innenfutter aus reiner geflockter Baumwolle
  • AQL 0,65
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009
Farbe Schwarz
Latex Free Nein
Material Latex
Größe 6,5
Dicke (angloamerikanisch) 31 mil
Dicke (metrisch) 0,8 mm
Norm EN 388 3121A
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES AKL
EN ISO 374-5 Ja
Geschlecht Unisex
Art der Handschuhstulpe Mit Beads
Auskleidungsmaterial 100 % Baumwolle
Auskleidung Gefüttert
Beständig gegen Chemikalien auf Wasserbasis
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 320 mm