Beschreibung
- Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien auf Wasserbasis
- Gute Flexibilität und Elastizität verhindern Risse
- Chloriert, um die Oberfläche des Handschuhs zu härten und zu reinigen
- AQL 0,65
Spezifikation
Spezifikation
| Anwendungen | Industrie |
| Farbe | Schwarz |
| Latex Free | Nein |
| Material | Naturkautschuk |
| Palm Thickness (English) | 0,0591 in. |
| Palm Thickness (Metric) | 1.5 mm |
| Produkttyp | Chemische Schutzhandschuhe |
| Größe | 10,5 |
| Dicke (angloamerikanisch) | 59 mil |
| Dicke (metrisch) | 1,5 mm |