Learn More
Ansell AlphaTec™ 87-108 Heavy Duty-Chemikalienschutzhandschuhe
Artikelnummer. 17215106 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
10,5
7,5
8,5
9,5
Packungsgröße:
1 Paar
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
17215106 7,5 1 Paar
17225106 8,5 1 Paar
17235106 9,5 1 Paar
17245106 10,5 1 Paar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17215106 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 87108075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.00 CHF
    31.41 CHF / 1 Paare
    Sparen 18.59 CHF
    37% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
AlphaTec™ 87-108 Heavy Duty-Chemikalienschutzhandschuhe bieten guten mechanischen und chemischen Schutz in Umgebungen mit hoher Beanspruchung
  • Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien auf Wasserbasis
  • Gute Flexibilität und Elastizität verhindern Risse
  • Chloriert, um die Oberfläche des Handschuhs zu härten und zu reinigen
  • AQL 0,65
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anwendungen Industrie
Farbe Schwarz
Latex Free Nein
Material Naturkautschuk
Palm Thickness (English) 0,0591 in.
Palm Thickness (Metric) 1.5 mm
Produkttyp Chemische Schutzhandschuhe
Größe 7,5
Dicke (angloamerikanisch) 59 mil
Dicke (metrisch) 1,5 mm