Learn More
Ansell AlphaTec™ 87-085 Leichte, lebensmittelechte Latexhandschuhe
Artikelnummer. 16845250 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
6,5
7,5
8,5
9,5
Packungsgröße:
12 Paare
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
16845250 6,5 12 Paare
16855250 7,5 12 Paare
16865250 8,5 12 Paare
16875250 9,5 12 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16845250 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 87085065BP
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Handschuhe sind ideal für Bereiche mit geringer Gefährdung und bieten dank ihres geringen Gewichts und ihrer velourisierten Innenseite einen hervorragenden Tragekomfort.
  • Für den Einsatz in Bereichen mit geringer Gefährdung
  • Gerolltes Bündchen für Zugfestigkeit und einfaches Anziehen
  • Strapazierfähig, flexibel und bequem
  • Innenfutter aus reiner geflockter Baumwolle
  • AQL 0,65
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, REACH-konform
Farbe Rosa
Hand Spezifisch
Material Latex
Größe 6,5
Norm EN 388 2010X
EN ISO 374-1 Typ B
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES KLT
EN ISO 374-5 Ja
Auskleidungsmaterial 100 % Baumwolle
Serie 87-085
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 300 mm