Learn More
Ansell AlphaTec 87-029
Artikelnummer. 17681026 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
Artikelnummer. 17681026
Marke: Ansell 87029100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Leichter Handschuh aus Naturgummilatex mit einem Nylonstrickträger
  • Gute Griffigkeit in nassen und trockenen Umgebungen durch die knittrige Oberfläche.
  • Nahtlose Polyamidbeschichtung – Faltenbildung mit Naturkautschuk-Latexbeschichtung an der Hand, glatte Beschichtung an der Manschette.
  • AQL 1,5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE 0493|EN ISO 374-1:2016|EN 374:2003||EN 388:2016|EN 388:2003|EN 420:2003 + A1:2009|EN ISO 374-5:2016|EN407:2020 |Lebensmitteltyp: Gummi|Kategorie III|REACH-konform
Accelerator Free No
Anwendungen Industriell
Farbe Blau
Einwegprodukt Nein
Oberflächenbehandlung außen Rough
Finger Thickness (English) 0.06 in.
Finger Thickness (Metric) 1.52 mm
Latex Free Nein
Material Polyamid
Palm Thickness (English) 0.059 in.
Palm Thickness (Metric) 1.50 mm
Gepudert Powder Free
Produkttyp Industrielle Handschuhe
Größe 10
Sterilität Non-sterile
Dicke (angloamerikanisch) 0.059 in.
Dicke (metrisch) 1.50 mm
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 300 mm