Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 85-600\85-601\85-602 Isolator-Handschuhe
Artikelnummer. 31980733 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
9.5
11
Anschlussgröße (metrisch):
203 mm
250 mm
300 mm
Packungsgröße:
1 Paar
10 Paare
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Anschlussgröße (metrisch) unitSize
31980733 11 203 mm 10 Paare
15506244 11 203 mm 1 Paar
31980722 9.5 203 mm 10 Paare
15516244 9.5 203 mm 1 Paar
31980712 11 250 mm 10 Paare
15526244 11 250 mm 1 Paar
15536244 9.5 250 mm 1 Paar
31980753 9.5 250 mm 10 Paare
31980745 11 300 mm 10 Paare
15546244 11 300 mm 1 Paar
15556244 9.5 300 mm 1 Paar
31980743 9.5 300 mm 10 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 31980733 Lieferant Ansell™ Lieferanten-Nr. 85600110
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Das doppelschichtige System zur Durchbrucherkennung besticht durch sein einzigartiges weißes Material auf schwarzer Einlage. Ansell™ AlphaTec™ Isolator-Handschuhe gewährleisten erhöhten Komfort und Schutz in kritischen Bereichen.
Gummihandschuhe aus EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) für Handschuhkästen, hergestellt aus hochwertigem, weißem, von der FDA zugelassenem Material mit schwarzer Innenbeschichtung zur Erkennung von Bruchsicherheitsverletzungen.
  • Kategorie III, EN374AKL, EN374, EN388\3100
  • Ideale Anwendungen: Elektronik, Pharmazie
  • Hochwertiges Material, in Übereinstimmung mit FDA CFR21
  • Konzipiert für wiederholte Autoklavensterilisation (bis zu 50 Mal), wodurch weniger Austausch der Handschuhe erforderlich ist
  • Komfortabel und gewandt mit großer Tastempfindlichkeit
  • Resistent gegen Wasserstoffperoxidlösungen und gebräuchliche Desinfektionschemikalien
  • Beständig gegenüber Alterung durch Einwirkung von Sauerstoff, UV-Strahlen und Ozon
  • Widersteht Temperaturen bis 130 °C für wiederholte Sterilisation
  • Halogenfrei: zur Verbrennung geeignet
  • Verfügbare Anschlussgrößen passen zu den meisten Handschuhkästen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Weiß
Hand Beidseitig tragbar
Latex Free Ja
Material EPDM
Produkttyp Isolator, RABS-Handschuhe
Größe 11
Temperature (Metric) Max 130 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,020 in.
Dicke (metrisch) 0,5 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pharmazie, Elektronik
Grip Design Glatt
Verpackungsart Karton
Anschlussgröße (metrisch) 203 mm
Beständig gegen Wasserstoffperoxidlösungen und handelsübliche Desinfektionschemikalien
Serie 85-600
Länge (metrisch) 800 mm