Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 85-600\85-601\85-602 Isolator-Handschuhe
Artikelnummer. 15516244 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
9.5
11
Anschlussgröße (metrisch):
203 mm
250 mm
300 mm
Packungsgröße:
1 Paar
Artikelnummer. 15516244
Marke: Ansell™ 85600095
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das doppelschichtige System zur Durchbrucherkennung besticht durch sein einzigartiges weißes Material auf schwarzer Einlage. Ansell™ AlphaTec™ Isolator-Handschuhe gewährleisten erhöhten Komfort und Schutz in kritischen Bereichen.
Gummihandschuhe aus EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) für Handschuhkästen, hergestellt aus hochwertigem, weißem, von der FDA zugelassenem Material mit schwarzer Innenbeschichtung zur Erkennung von Bruchsicherheitsverletzungen.
  • Kategorie III, EN374AKL, EN374, EN388\3100
  • Ideale Anwendungen: Elektronik, Pharmazie
  • Hochwertiges Material, in Übereinstimmung mit FDA CFR21
  • Konzipiert für wiederholte Autoklavensterilisation (bis zu 50 Mal), wodurch weniger Austausch der Handschuhe erforderlich ist
  • Komfortabel und gewandt mit großer Tastempfindlichkeit
  • Resistent gegen Wasserstoffperoxidlösungen und gebräuchliche Desinfektionschemikalien
  • Beständig gegenüber Alterung durch Einwirkung von Sauerstoff, UV-Strahlen und Ozon
  • Widersteht Temperaturen bis 130 °C für wiederholte Sterilisation
  • Halogenfrei: zur Verbrennung geeignet
  • Verfügbare Anschlussgrößen passen zu den meisten Handschuhkästen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Weiß
Hand Ambidextrous
Latex Free Yes
Material EPDM (Dien-Ethylen-Propylen-Kautschuk)
Produkttyp Isolator, RABS Gloves
Größe 9.5
Temperature (Metric) Max 130 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0.020 in.
Dicke (metrisch) 0,5 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pharmazie, Elektronik
Grip Design Smooth
Verpackungsart Case
Anschlussgröße (metrisch) 203 mm
Beständig gegen Wasserstoffperoxidlösungen und gängige Desinfektionsmittel
Serie 85-600
Länge (metrisch) 800 mm