Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 85-501\85-503\85-505 Isolator-Handschuhe
Artikelnummer. 15516234 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
9.5
11
Anschlussgröße (metrisch):
203 mm
250 mm
300 mm
Packungsgröße:
1 Paar
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Anschlussgröße (metrisch) unitSize
15516234 9.5 203 mm 1 Paar
15506234 11 203 mm 1 Paar
15546234 11 250 mm 1 Paar
15556234 9.5 250 mm 1 Paar
15586234 11 300 mm 1 Paar
15596234 9.5 300 mm 1 Paar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 15516234 Lieferant Ansell™ Lieferanten-Nr. 85501095
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochwertige Werkstoffe gemäß FDA CFR21. Ansell™ AlphaTec™ Isolator-Handschuhe eignen sich optimal, wenn erhöhter Komfort und Schutz in kritischen Bereichen erforderlich sind.
Schwere Gummihandschuhe aus EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) für Handschuhkästen, hergestellt aus hochwertigem, von der FDA zugelassenem Material, welches die Anzahl der notwendigen Handschuhwechsel reduziert
  • Kategorie III, EN374AKL, EN374, EN388\4111
  • Ideale Anwendungen: Elektronik, Pharmazie
  • Konzipiert für wiederholte Autoklavensterilisation (bis zu 50 Mal), wodurch weniger Austausch der Handschuhe erforderlich ist
  • Komfortabel und gewandt mit großer Tastempfindlichkeit
  • Resistent gegen Wasserstoffperoxidlösungen und gebräuchliche Desinfektionschemikalien
  • Beständig gegenüber Alterung durch Einwirkung von Sauerstoff, UV-Strahlen und Ozon
  • Widersteht Temperaturen bis 130 °C für wiederholte Sterilisation
  • Halogenfrei: zur Verbrennung geeignet
  • Verfügbare Anschlussgrößen passen zu den meisten Handschuhkästen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Schwarz
Hand Beidseitig tragbar
Latex Free Ja
Material EPDM
Produkttyp Isolator, RABS-Handschuhe
Größe 9.5
Temperature (Metric) Max 130 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,024 in.
Dicke (metrisch) 0,6 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pharmazie, Elektronik
Grip Design Glatt
Verpackungsart Karton
Anschlussgröße (metrisch) 203 mm
Beständig gegen Wasserstoffperoxidlösungen und handelsübliche Desinfektionschemikalien
Serie 85-501
Länge (metrisch) 800 mm