Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 85-301\85-303\85-305 Isolator-Handschuhe
Artikelnummer. 31980759 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
9.5
11
Anschlussgröße (metrisch):
203 mm
250 mm
300 mm
Packungsgröße:
1 Paar
10 Paare
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Anschlussgröße (metrisch) Packungsgröße
31980759 11 203 mm 10 Paare
15586214 11 203 mm 1 Paar
31980736 9.5 203 mm 10 Paare
15596214 9.5 203 mm 1 Paar
15526224 11 250 mm 1 Paar
31980755 11 250 mm 10 Paare
31980749 9.5 250 mm 10 Paare
15536224 9.5 250 mm 1 Paar
31980729 11 300 mm 10 Paare
15566224 11 300 mm 1 Paar
15576224 9.5 300 mm 1 Paar
31980731 9.5 300 mm 10 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 31980759 Lieferant Ansell™ Lieferanten-Nr. 85301110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8576.35 CHF
    6621.05 CHF / 10 Paare
    Sparen 1955.30 CHF
    22% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Auf hohe Beständigkeit gegen konzentrierte Säuren und Basen ausgelegt. Ansell™ AlphaTec™ Isolator-Handschuhe gewährleisten Komfort und Schutz in kritischen Bereichen.
Schwere Gummihandschuhe aus chlorsulfoniertem Polyethylen (CSPE) mit synthetischem Kautschuk (CSM) für Handschuhkästen für mehr Komfort und Schutz in kritischen Umgebungen.
  • Kategorie III, EN374AKL, EN374, EN388\4101
  • Weiches, flexibles Material für einfache Handhabung
  • Beständig gegenüber Alterung durch Einwirkung von Sauerstoff, UV-Strahlen und Ozon
  • Widersteht Temperaturen bis 120 °C
  • Weiße Färbung zur einfachen Erkennung von Verunreinigungen
  • Erhöhte Dicke (0.6 mm) für zusätzliche Haltbarkeit
  • Verfügbare Anschlussgrößen passen zu den meisten Handschuhkästen
  • Ideale Anwendungen: Pharmazie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Elfenbein
Hand Beidseitig tragbar
Latex Free Ja
Material CSM (Chlorsulfoniertes Polyethylen)
Produkttyp Isolatorhandschuhe
Größe 11
Temperature (Metric) Max 120 °C
Dicke (metrisch) 0,6 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pharmazie
Anschlussgröße (metrisch) 203 mm
Beständig gegen Konzentrierte Säuren und Basen
Serie 85-301
Länge (metrisch) 800 mm