Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 85-301\85-303\85-305 Isolator-Handschuhe
Artikelnummer. 15596214 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
9.5
11
Anschlussgröße (metrisch):
203 mm
250 mm
300 mm
Packungsgröße:
1 Paar
Artikelnummer. 15596214
Marke: Ansell™ 85301095
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Auf hohe Beständigkeit gegen konzentrierte Säuren und Basen ausgelegt. Ansell™ AlphaTec™ Isolator-Handschuhe gewährleisten Komfort und Schutz in kritischen Bereichen.
Schwere Gummihandschuhe aus chlorsulfoniertem Polyethylen (CSPE) mit synthetischem Kautschuk (CSM) für Handschuhkästen für mehr Komfort und Schutz in kritischen Umgebungen.
  • Kategorie III, EN374AKL, EN374, EN388\4101
  • Weiches, flexibles Material für einfache Handhabung
  • Beständig gegenüber Alterung durch Einwirkung von Sauerstoff, UV-Strahlen und Ozon
  • Widersteht Temperaturen bis 120 °C
  • Weiße Färbung zur einfachen Erkennung von Verunreinigungen
  • Erhöhte Dicke (0.6 mm) für zusätzliche Haltbarkeit
  • Verfügbare Anschlussgrößen passen zu den meisten Handschuhkästen
  • Ideale Anwendungen: Pharmazie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Beige
Hand Ambidextrous
Latex Free Yes
Material CSM (Chlorsulfoniertes Polyethylen)
Produkttyp Isolator, RABS Gloves
Größe 9.5
Temperature (Metric) Max 120 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0.024 in.
Dicke (metrisch) 0,6 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pharmazie
Grip Design Smooth
Verpackungsart Case
Anschlussgröße (metrisch) 203 mm
Beständig gegen Konzentrierte Säuren und Basen
Serie 85-301
Länge (metrisch) 800 mm