Learn More
Ansell AlphaTec™ 58-735
Artikelnummer. 15853417 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
6 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
15853417 11 6 Stück
15813417 7 6 Stück
15823417 8 6 Stück
15833417 9 6 Stück
15843417 10 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Einige Handschuhe enthalten möglicherweise Inhaltsstoffe, die bei sensiblen Personen als mögliche Ursache für Allergien bekannt sind und bei denen es zu Reizreaktionen bzw. allergischen Kontaktreaktionen kommen kann. Wenn allergische Reaktionen auftreten sollten, sollten Sie sofort einen Arzt konsultieren. Weitere Informationen erhalten Sie von Ansell.
Artikelnummer. 15853417 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 58735110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    162.80 CHF
    102.33 CHF / 6 Stück
    Sparen 60.47 CHF
    37% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Einige Handschuhe enthalten möglicherweise Inhaltsstoffe, die bei sensiblen Personen als mögliche Ursache für Allergien bekannt sind und bei denen es zu Reizreaktionen bzw. allergischen Kontaktreaktionen kommen kann. Wenn allergische Reaktionen auftreten sollten, sollten Sie sofort einen Arzt konsultieren. Weitere Informationen erhalten Sie von Ansell.
Treffen Sie keine Wahl zwischen chemischem Schutz oder Schnittschutz, genießen Sie beides.
  • Die Nitrilbarriere bietet einen verbesserten chemischen Schutz vor vielen häufig verwendeten Chemikalien
  • Die Intercept™ Cut Resistance Technology bietet einen Schnittschutz der Klasse ISO C
  • Mit ANSELL GRIP™ Technologie für den Umgang mit nassen oder öligen Teilen für verbesserte Fingerfertigkeit, Griffigkeit und Komfort
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material der Rückseite Nitril
Zertifizierung/Konformität EN388:2016; EN ISO 374-5:2016:]; EN ISO 374-1:2016; EC 1935/2004; EC 2023/2006; Deutsche Empf. Lebensmittelkomm; EN 1149
Klassifikation Kategorie III
Beschichteter Bereich Schicht 1 ist vollständig beschichtet, bei Schicht 2 ist die Handfläche beschichtet.
Stulpenmaterial Nitril
Beschreibung Fortschrittlicher Chemikalienschutz und ein hohes Maß an Schnittschutz.
Anwendungen Industrie
Coating Material Nitril
Farbe Grün
Cut Resistance Rating Stufe C
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Oberflächenbehandlung außen Nitril
Finger Thickness (English) 71 mil
Finger Thickness (Metric) 1.8 mm
Güte Industrie
Hand Spezifisch
Zur Verwendung in Laboren/Reinräumen Labor
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 71 mil
Palm Thickness (Metric) 1.8 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Chemikalien- und Schnittschutzhandschuhe aus Nitril
Größe 11
Sterilität Nicht steril
Dicke (angloamerikanisch) 0,039 in.
Dicke (metrisch) 1 mm
Fingerhandschuh ANSELL GRIP™ Technologie
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schutz gegen Chemikalien und Flüssigkeiten
Zur Verwendung mit (Geräte) Schutz gegen Chemikalien und Flüssigkeiten
Farbe der Handschuhstulpe Grün
Art der Handschuhstulpe Stulpe
Saumfarbe Grün
Auskleidungsmaterial INTERCEPT Garn
Auskleidung INTERCEPT Futter in Signalfarben
Modell 58-735
Verpackungsart Master-Polybag mit 6 Paar
Handflächentyp Tauchbeschichtete Handfläche, Ansell GRIP Technologie
Anschlussgröße (angloamerikanisch) 5.63 in.
Anschlussgröße (metrisch) 143 mm
Beständig gegen AJKLMNOPT
Serie Serie AlphaTec 58
Reißfestigkeit 3
Abmessungen (L x B) 350 mm x 102 mm
Länge (angloamerikanisch) 13.78 in.
Länge (metrisch) 350 mm
Breite (angloamerikanisch) 5.62 in.
Breite (metrisch) 143 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 3.24 oz
Gewicht (metrisch) 92 g
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Die Angaben zur chemischen Beständigkeit wurden unter Laborbedingungen anhand von Proben, die nur aus der Handfläche entnommen wurden, beurteilt und beziehen sich nur auf die getestete Chemikalie. Bei Verwendung in einem Gemisch kann dies anders sein. Bei Handschuhen mit einer Länge von 400 mm oder mehr basieren die Daten zur Chemikalienbeständigkeit auf Proben, die 80 mm vom Ende der Stulpe entfernt entnommen wurden. Die Daten zur Chemikalienbeständigkeit spiegeln möglicherweise nicht die tatsächliche Schutzdauer am Arbeitsplatz und die Unterscheidung zwischen Gemischen und Reinsubstanzen wider. Es wird empfohlen, die Eignung der Handschuhe für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen, da die Bedingungen am Arbeitsplatz je nach Temperatur, Abrieb und Verschleiß von der Typprüfung abweichen können. Bei der Verwendung können Schutzhandschuhe aufgrund von Änderungen der physikalischen Eigenschaften eine geringere Beständigkeit gegen eine gefährliche Chemikalie bieten. Bewegungen, Hängenbleiben, Reiben und Verschleiß durch den chemischen Kontakt usw. können die tatsächliche Nutzungsdauer erheblich verkürzen. Bei korrosiven Chemikalien kann die Degradation der wichtigste Faktor sein, der bei der Auswahl chemikalienbeständiger Handschuhe zu berücksichtigen ist.1. Überprüfen Sie die Handschuhe vor der Verwendung auf Defekte oder Fehler wie Löcher, Nadelstiche und Risse. Wenn die Handschuhe während des Gebrauchs zerreißen oder durchstochen werden, entsorgen Sie sie sofort. Im Zweifelsfall die Handschuhe nicht benutzen, sondern ein neues Paar besorgen.2. Handschuhe nicht umdrehen3. Es ist unbedingt erforderlich, dass keine Chemikalien mit der Haut in Berührung kommen, selbst wenn sie als harmlos gelten.4. Vermeiden Sie das Tragen von Handschuhen, die innen verschmutzt sind – sie können die Haut reizen und zu Dermatitis oder Schlimmerem führen.5. Kontaminierte Handschuhe sollten vor dem Ausziehen gereinigt oder gewaschen werden.6. 7. Stellen Sie sicher, dass die Chemikalien nicht durch die Manschette eindringen können. Handschuhe mit einer Reißfestigkeit von 1 oder höher (gemäß EN 388) sollten nicht zum Schutz vor gezahnten Klingen oder bei der Gefahr des Verhedderns mit sich bewegenden Maschinenteilen verwendet werden.8. Die Handschuhe dürfen nicht mit offener Flamme in Berührung kommen.9. Handschuhe dürfen nicht zum Schutz vor ionisierender Strahlung oder zur Verwendung in Sicherheitsgehäusen verwendet werden.10. Nicht alle Handschuhe, die für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet sind, dürfen für alle Lebensmittel verwendet werden. Einige Handschuhe können eine übermäßige Migration zu bestimmten Lebensmittelarten aufweisen. Um zu erfahren, welche Einschränkungen gelten und für welche Lebensmittel die Handschuhe geeignet sind, lassen Sie sich bitte beraten von Ansell oder konsultieren Sie die Ansell Lebensmittelkonformitätserklärung. 11. Wenn Handschuhe in explosionsgefährdeten Bereichen verwendet werden, stellen Sie bitte sicher, dass sie den Anforderungen der Norm EN 16350 entsprechen. Personen, die diese Handschuhe tragen, sollten ordnungsgemäß geerdet sein, z. B. durch das Tragen geeigneten Schuhwerks.& Kleidung. Warnung: Die Handschuhe dürfen nicht ausgepackt, geöffnet, angepasst oder entfernt werden, während sie sich in entzündlichen oder explosiven Atmosphären befinden. Die elektrostatischen Eigenschaften der Handschuhe können durch Alterung, Verschleiß, Kontamination und Beschädigung beeinträchtigt werden und reichen für sauerstoffangereicherte entzündliche Atmosphären, in denen zusätzliche Bewertungen erforderlich sind, möglicherweise nicht aus