Learn More
Ansell™ AlphaTec™ Immersionshandschuhe der Serie 58-530B aus Nitril, meergrün und anthrazitgrau getunkt
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
6 Paare
Beschreibung
- Die Beschichtung aus Nitril-Polymer reduziert den Kontakt von Chemikalien mit der Haut
- Für Innenanwendungen
- Einlage aus Nylon
- Stulpe
- Meergrüne Schale mit anthrazitgrauer Tauchbeschichtung
Spezifikation
Spezifikation
| Material der Rückseite | Nitril |
| Stulpenmaterial | Nitril |
| Anwendungen | Industrial |
| Coating Material | Nitril |
| Farbe | Grün, Grau |
| Latex Free | Yes |
| Material | Nitrile |
| Produkttyp | Immersionshandschuhe |
| Größe | 8 |
| Art der Handschuhstulpe | Stulpe |
| Mehr anzeigen |