Learn More
Ansell™ AlphaTec™ Immersionshandschuhe der Serie 57-435 aus Nitril, glasgrün und anthrazitgrau getunkt
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
Beschreibung
- Handschuhe zum Schutz gegen Chemikalien und Flüssigkeiten
- Die Ansell Grip Technology™ gewährleistet optimale Kontrolle bei der Handhabung von öligen oder nassen Gegenständen.
- Bei rutschigen Gegenständen ist weniger Kraft erforderlich, wodurch die Ermüdung von Hand und Arm verringert wird
- Verbesserte Flexibilität und Fingerfertigkeit dank mit Baumwollvelours gefütterter Nitrilhülle und der eng anliegenden die Passform, die sich an die Handfläche anpasst
- Besitzt eine 6-mil-Hülle, die gegen Kohlenwasserstoffderivate, Alkoholbasen, viele Lösungsmittel und Ester wirksam ist
- Bietet einen hervorragenden Schutz vor Stößen, Durchstichen und Abrieb für langes Tragen
- Faltbare Bündchen mit Rinnen verhindern das Abtropfen auf den Unterarm, während eine extra lange Manschette den Schutz bis zum oberen Unterarm verlängert
Anwendungen:
- Handhabung von Chemikalien
- Petrochemie
- Gummi- und Gummizusätze
- Handhabung von flüssigkeitsbeschichteten Metallteilen
- Wartung von Industriewerkzeugen
- Umgang mit Altölen
- Abwasser- und Wasseraufbereitung
Spezifikation
Spezifikation
| ANSI-Abriebleistung | ANSI 4 |
| Material der Rückseite | Nitril |
| Chlorinated | No |
| Stulpenmaterial | Nitril |
| Anwendungen | Industrial |
| Farbe | Gray |
| Finger Thickness (English) | 0.0278 in. |
| Finger Thickness (Metric) | 0.72 mm |
| Latex Free | Yes |
| Material | Nitrile |
| Mehr anzeigen |