Learn More
Ansell™ AlphaTec™ Immersionshandschuhe der Serie 57-435 aus Nitril, glasgrün und anthrazitgrau getunkt
Artikelnummer. 15375191 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
Artikelnummer. 15375191
Marke: Ansell™ 58435110
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für einen zuverlässigen Griff und verbesserte Flexibilität. Die Ansell Edmont™ Alphatec™ Nitrit-Immersionshandschuhe der Serie 58-435 ermöglichen eine optimale Kontrolle beim Umgang mit öligen oder feuchten Gegenständen.
  • Handschuhe zum Schutz gegen Chemikalien und Flüssigkeiten
  • Die Ansell Grip Technology™ gewährleistet optimale Kontrolle bei der Handhabung von öligen oder nassen Gegenständen.
  • Bei rutschigen Gegenständen ist weniger Kraft erforderlich, wodurch die Ermüdung von Hand und Arm verringert wird
  • Verbesserte Flexibilität und Fingerfertigkeit dank mit Baumwollvelours gefütterter Nitrilhülle und der eng anliegenden die Passform, die sich an die Handfläche anpasst
  • Besitzt eine 6-mil-Hülle, die gegen Kohlenwasserstoffderivate, Alkoholbasen, viele Lösungsmittel und Ester wirksam ist
  • Bietet einen hervorragenden Schutz vor Stößen, Durchstichen und Abrieb für langes Tragen
  • Faltbare Bündchen mit Rinnen verhindern das Abtropfen auf den Unterarm, während eine extra lange Manschette den Schutz bis zum oberen Unterarm verlängert
Anwendungen:
  • Handhabung von Chemikalien
  • Petrochemie
  • Gummi- und Gummizusätze
  • Handhabung von flüssigkeitsbeschichteten Metallteilen
  • Wartung von Industriewerkzeugen
  • Umgang mit Altölen
  • Abwasser- und Wasseraufbereitung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 4
Material der Rückseite Nitril
Chlorinated No
Stulpenmaterial Nitril
Anwendungen Industrial
Farbe Gray
Finger Thickness (English) 0.0278 in.
Finger Thickness (Metric) 0.72 mm
Latex Free Yes
Material Nitrile
Palm Thickness (English) 0.0276 in.
Palm Thickness (Metric) 0.7 mm
Produkttyp Immersionshandschuhe
Größe 11
Dicke (angloamerikanisch) 0.7 mm
Dicke (metrisch) 0.0276 in.
EN 421 No
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-5 Bacteria, Fungi only
Art der Handschuhstulpe Stulpe
Grip Design Ansell Grip Technology
Auskleidungsmaterial Baumvollvelours
Auskleidung Unlined
Menge 12 Paare
Beständig gegen Chemische Beständigkeit
Serie 57-435