Learn More
Ansell AlphaTec™ 58-201 Green Nitrile Gloves
Artikelnummer. 17923072 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
8
9
10
Packungsgröße:
6 Paare
Artikelnummer. 17923072
Marke: Ansell 58201100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Utilizing a unique formulation, AlphaTec 58-201 is a truly versatile protective solution that can be applied to a wide range of applications and environments.
  • AnsellGrip Technology for enhanced grip in Wet and Oily conditions.
  • Designed to protect at temperatures from -40 to +250°C/482°F.
  • Acrylic liner keeps the hands warm in cold conditions and protected in contact heat applications.
  • Nitrile chemical barrier providing protection against a wide range of chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 5
Zertifizierung/Konformität ANSI ABR 5, ANSI Cut A2, CE 0493, EN 388:2016 +A1:2018, EN 374:2003, EN 388:2003, EN407:2020 , EN 511:2006, Food Contact
Anwendungen Industrial
Farbe Green
Latex Free Yes
Material Acrylic, Nitrile
Produkttyp Chemical-resistant Gloves
Größe 10
Art der Handschuhstulpe Gauntlet
Grip Design Ansell Grip Technology
Auskleidungsmaterial Acrylic
Länge (metrisch) 330 mm