missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell AlphaTec™ 58008 Freiarmabdeckung Handschuh
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
8
9
10
Packungsgröße:
10 Paare
Beschreibung
- Nitrilpolymer für ausgezeichneten mechanischen Schutz sowie Beständigkeit gegen Öle, Fette, Fette und Kohlenwasserstoffe
- AlphaTec 58-008 verfügt über einen chemischen Schutz vom Typ A unter der neuen ENISO 374:2016
- Rautengriff für besseren Halt bei trockenen und nassen Bedingungen
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, LEBENSMITTELKONTAKT |
| Chlorinated | Ja |
| Accelerator Free | No |
| Anwendungen | Industrial |
| Coating Material | Nitril |
| Farbe | Grün |
| Latex Free | Ja |
| Material | Nitril |
| Produkttyp | Protective Gloves |
| Größe | 8 |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur