Learn More
Ansell AlphaTec™ 58-008 Handschuhe mit erweiterter Vollarmabdeckung
Artikelnummer. 17835641 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
8
9
10
Packungsgröße:
10 Paare
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17835641 10 10 Paare
17815641 8 10 Paare
17825641 9 10 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17835641 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 58008100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    437.80 CHF
    282.60 CHF / 10 Paare
    Sparen 155.20 CHF
    35% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Trocken- und Nassgriff verbessern die Beweglichkeit und verringern die Ermüdung der Hand. Breite Manschette zum Anziehen über Schutzkleidung.
  • Nitrilpolymer für ausgezeichneten mechanischen Schutz sowie Beständigkeit gegen Öle, Fette, Fette und Kohlenwasserstoffe
  • AlphaTec 58-008 verfügt über einen chemischen Schutz vom Typ A unter der neuen ENISO 374:2016
  • Rautengriff für besseren Halt bei trockenen und nassen Bedingungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, LEBENSMITTELKONTAKT
Chlorinated Ja
Accelerator Free Nein
Anwendungen Industrie
Coating Material Nitril
Farbe Grün
Latex Free Ja
Material Nitril
Produkttyp Schutzhandschuhe
Größe 10
Geschlecht Unisex
Art der Handschuhstulpe Verlängert
Auskleidung Gefüttert
Modell 58-008