Learn More
Ansell AlphaTec™ 58-005 Grüne Nitril-Chemikalienschutzhandschuhe, Nylon-Futter
Alle ansehen Ansell ProdukteBeschreibung
- Die einzigartige Nitril/Neopren-Mischung bietet eine verbesserte chemische Permeation und Degradationsbeständigkeit
- AlphaTec 58-005 verfügt über einen chemischen Schutz vom Typ A unter der neuen ENISO 374:2016
- Mit Ansell Grip Technologie für den Umgang mit nassen oder öligen Teilen für verbesserte Fingerfertigkeit, Griffigkeit und Komfort
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 407:2004, EN407:2020 , EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016 |
| Anwendungen | Industrie |
| Farbe | Grün |
| Latex Free | Ja |
| Material | Nitril |
| Produkttyp | Chemikalienbeständige Handschuhe |
| Größe | 7 |
| Norm EN 388 | 4122A |
| EN ISO 374-1 | Typ A |
| EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES | AJKLMNOPT |
| Mehr anzeigen |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?