Learn More
Ansell AlphaTec™ 58-005 Grüne Nitril-Chemikalienschutzhandschuhe, Nylon-Futter
Artikelnummer. 17855631 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
12
Packungsgröße:
6 Paare
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17855631 7 6 Paare
17865631 8 6 Paare
17875631 9 6 Paare
17885631 10 6 Paare
17895631 11 6 Paare
17805641 12 6 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17855631 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 58005070
Sicherheit beginnt hier: Sparen Sie bis zu 60 %
Verwenden Sie den Aktionscode 28008
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Optimierte Passform, die das Inlay in die Nitrilschale integriert, für bessere Beweglichkeit und Tastbarkeit im Vergleich zu doppelten Handschuhen. Die Manschette kann gefaltet werden, um als Rinne zu dienen und zu verhindern, dass Chemikalien am Arm heru
  • Die einzigartige Nitril/Neopren-Mischung bietet eine verbesserte chemische Permeation und Degradationsbeständigkeit
  • AlphaTec 58-005 verfügt über einen chemischen Schutz vom Typ A unter der neuen ENISO 374:2016
  • Mit Ansell Grip Technologie für den Umgang mit nassen oder öligen Teilen für verbesserte Fingerfertigkeit, Griffigkeit und Komfort
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 407:2004, EN407:2020 , EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Anwendungen Industrie
Farbe Grün
Latex Free Ja
Material Nitril
Produkttyp Chemikalienbeständige Handschuhe
Größe 7
Norm EN 388 4122A
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES AJKLMNOPT
Art der Handschuhstulpe Verlängert
Auskleidungsmaterial Nylon
Auskleidung Gefüttert
Modell 58-005