Learn More
Ansell AlphaTec™ 55-308 Neopren-Isolatorhandschuhe
Artikelnummer. 16895240 Alle ansehen Ansell Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
10
Packungsgröße:
1 Paar
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
16895240 10 1 Paar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16895240 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 55308100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Neopren-RABS- und Isolatorhandschuhe bieten physikalischen Schutz und chemische Beständigkeit gegen die meisten Säuren, Alkohole, Öle, Schmierstoffe und Kohlenwasserstoffe.
  • Die hohe Wandstärke (0,76 mm) erhöht die Haltbarkeit sowie die chemische und physikalische Beständigkeit der Handschuhe
  • Ungefüttert, für eine effektive Reinigung
  • Die erhältlichen Port-Größen sind mit den meisten Isolator- und Gloveboxen kompatibel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE0493, EN 420:2003, A1:2009, Cat III, EN ISO 374-5:2014, EN 388:2100A
Farbe Schwarz
Hand Beidseitig tragbar
Latex Free Ja
Material Neoprenpolymer
Produkttyp Isolatorhandschuhe
Größe 10
Dicke (angloamerikanisch) 30 mil
Dicke (metrisch) 0.76 mm
Art der Handschuhstulpe Rollrand
Modell 55308100
Anschlussgröße (angloamerikanisch) 12 in.
Anschlussgröße (metrisch) 30.5 cm
Länge (angloamerikanisch) 32 in.
Länge (metrisch) 81.3 cm