Learn More
Ansell AlphaTec™ 55-306 Neopren-Isolatorhandschuhe
Artikelnummer. 31980744 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
10
Packungsgröße:
10 Paare
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
31980744 10 10 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nicht zutreffend
Artikelnummer. 31980744 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 55306100
Verfügbar ab: 06-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nicht zutreffend
Neopren-Isolatorhandschuhe sind für den Schutz vor aggressiven Chemikalien in mittelschweren Arbeitsumgebungen konzipiert.
  • EN ISO Chemikalienbeständigkeit gemäß 374: Fortschrittlicher Chemikalienschutz
  • Schweres Material: Erhöhte Haltbarkeit, längere Lebensdauer der Handschuhe
  • Unbeschichtete Oberfläche: Geringeres Kontaminationsrisiko, einfache und effektive Reinigung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ASTM F739 Nein
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE0493, EN 420:2003, A1:2009, Cat III, EN ISO 374-5:2014, EN 388:2100A
Chlorinated Nein
Farbe Schwarz
Finger Thickness (English) 0.76 mm
Finger Thickness (Metric) 30 mil
Hand Beidseitig tragbar
Latex Free Ja
Material Neoprenpolymer
Palm Thickness (English) 0.76 mm
Palm Thickness (Metric) 30 mil
Produkttyp Isolatorhandschuhe
Größe 10
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 122 °F
Temperature (Metric) Max 50 °C
Dicke (angloamerikanisch) 30 mil
Dicke (metrisch) 0.76 mm
Art der Handschuhstulpe Rollrand
Modell 55-306
Anschlussgröße (angloamerikanisch) 10 in.
Anschlussgröße (metrisch) 25.4 cm
Serie ALPHATEC™ 55-306
Min. Temperatur (angloamerikanisch) -22 °F
Min. Temperatur (metrisch) 50 °C
Länge (angloamerikanisch) 32 in.
Länge (metrisch) 81.3 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nicht zutreffend