Learn More
Ansell™ Alphatec™ Neopren-Immersionshandschuhe der Serie 55-305
Artikelnummer. p-7113226 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
9
10
Packungsgröße:
1 Paar
Artikelnummer. 15682934
Marke: Ansell™ 55305100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Effektiver Schutz vor Chemikalien bei mittlerer Beanspruchung. Die Ansell Edmont™ Alphatec™ Neopren-Immersionshandschuhe der Serie 55-305 bieten chemische Beständigkeit gegen die meisten Säuren, Alkohole, Öle, Schmiermittel und Kohlenwasserstoffe.
  • Handschuhe zum Schutz gegen Chemikalien und Flüssigkeiten
  • Starker physischer Schutz vor Abrieb und guter Schutz vor Schnittverletzungen
  • Die mittlere Dicke erhöht die Fingerfertigkeit für eine bessere Handhabung von Objekten
  • Gegen Typ-I-Allergien
  • Ungefüttert, für eine effektive Reinigung
Anwendungen:
  • Biotechnologie
  • Mischung von Flüssigkeiten
  • Chemische und medizinische Forschung
  • Handhabung von Chemikalien
  • Chemische Industrie
  • Mischung/Handhabung/Übertragung/Gießen/Vermengung von Chemikalien
  • Pharmazeutika
  • Produkthandhabung - chemisch/biologisch
  • Produktschutzanwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 420:2003, A1:2009 und EN 388:2003, EN 374:2004
Anwendungen Laboratory
Farbe Schwarz
Oberflächenbehandlung außen Glatt
Latex Free Yes
Material Neopren
Produkttyp Handschuhe zum Schutz gegen Chemikalien und Flüssigkeiten
Größe 10
Dicke (metrisch) 0.51 mm
Art der Handschuhstulpe Stulpe
Verpackungsart 10 Paar in schwarzen, versiegelten Beuteln pro Versandkarton
Anschlussgröße (metrisch) 250 mm
Beständig gegen Typ-I-Allergien
Serie 55-305
Länge (metrisch) 813 mm