Learn More
Ansell AlphaTec™ 55-303 Neopren-Isolatorhandschuhe
Artikelnummer. 31980734 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
10
Packungsgröße:
10 Paare
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
31980734 10 10 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31980734 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 55303100
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Neopren-RABS- und Isolatorhandschuhe bieten physikalischen Schutz und chemische Beständigkeit gegen die meisten Säuren, Alkohole, Öle, Schmierstoffe und Kohlenwasserstoffe.
  • Die hohe Wandstärke (0,76 mm) erhöht die Haltbarkeit sowie die chemische und physikalische Beständigkeit der Handschuhe
  • Ungefüttert, für eine effektive Reinigung
  • Die erhältlichen Port-Größen sind mit den meisten Isolator- und Gloveboxen kompatibel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE0493, EN 420:2003, A1:2009, Cat III, EN ISO 374-5:2014, EN 388:2100A
Farbe Schwarz
Hand Beidseitig tragbar
Latex Free Ja
Material Neoprenpolymer
Produkttyp Isolatorhandschuhe
Größe 10
Dicke (angloamerikanisch) 30 mil
Dicke (metrisch) 0.76 mm
Art der Handschuhstulpe Rollrand
Modell 55303100
Anschlussgröße (angloamerikanisch) 8 in.
Anschlussgröße (metrisch) 20.3 cm
Länge (angloamerikanisch) 32 in.
Länge (metrisch) 81.3 cm