Learn More
Ansell AlphaTec™ 55-301 Neoprene Isolator Gloves
Artikelnummer. p-7213756 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
9
10
Packungsgröße:
1 Paar
Artikelnummer. 16855240
Marke: Ansell 55301090
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Neoprene RABS/isolator gloves provide chemical resistance against most acids, alcohols, oils, lubricants and hydrocarbons, offering physical protection against abrasions and cuts or punctures.
  • Protection for medium duty chemical environments
  • Chemical resistant against most acids, alcohols, oils, lubricants and hydrocarbons
  • Medium thickness (20 mil/0.51 mm) increases dexterity, improving the ability to manipulate objects
  • Unlined for effective cleaning
  • Available port sizes fit most isolator glove boxes
  • Uses include biotechnologies, blending of liquids, chemical and medical research, chemical handling, lab work and analysis, pharmaceuticals, product handling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE 0493, EN 420:2003, A1:2009, Cat III, EN 388:2100A, EN ISO 374-1:2016 Type A - ACJKL, EN ISO 374-5:2016 VIRUS
Farbe Black
Hand Ambidextrous
Latex Free Yes
Material Neoprene Polymer
Produkttyp Isolator, RABS Gloves
Größe 9
Sterilität Non-sterile
Dicke (angloamerikanisch) 20 mil
Dicke (metrisch) 0.50 mm
Art der Handschuhstulpe Beaded
Grip Design Smooth
Modell 55301090
Anschlussgröße (angloamerikanisch) 7 in.
Anschlussgröße (metrisch) 17.8 cm
Serie AlphaTec™
Länge (angloamerikanisch) 28 in.
Länge (metrisch) 71 cm