Learn More
Ansell AlphaTec™ 55-301 Neopren-Isolatorhandschuhe
Artikelnummer. 31980752 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
9
10
Packungsgröße:
1 Paar
10 Paare
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
31980752 9 10 Paare
16855240 9 1 Paar
16865240 10 1 Paar
31980747 10 10 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31980752 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 55301090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1735.79 CHF
    1340.05 CHF / 10 Paare
    Sparen 395.74 CHF
    22% Rabatt
Verfügbar ab: 27-04-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Neopren-RABS/Isolatorhandschuhe bieten chemische Beständigkeit gegen die meisten Säuren, Alkohole, Öle, Schmierstoffe und Kohlenwasserstoffe und bieten physikalischen Schutz vor Abrieb, Schnitten oder Durchstichen.
  • Schutz für mittelstark beanspruchte chemische Umgebungen
  • Chemisch beständig gegen die meisten Säuren, Alkohole, Öle, Schmierstoffe und Kohlenwasserstoffe
  • Mittlere Dicke (20 mil/0,51 mm) erhöht die Fingerfertigkeit und verbessert die Fähigkeit, Objekte zu handhaben.
  • Ungefüttert, für eine effektive Reinigung
  • Die erhältlichen Port-Größen sind mit den meisten Isolator- und Gloveboxen kompatibel
  • Anwendungsgebiete umfassen Biotechnologien, das Mischen von Flüssigkeiten, chemische und medizinische Forschung, den Umgang mit Chemikalien, Laborarbeiten und -analysen, Pharmazeutika sowie die Produkthandhabung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE 0493, EN 420:2003, A1:2009, Kat. III, EN 388:2100A, EN ISO 374-1:2016 Typ A - ACJKL, EN ISO 374-5:2016 VIRUS
Farbe Schwarz
Hand Beidseitig tragbar
Latex Free Ja
Material Neoprenpolymer
Produkttyp Isolator, RABS-Handschuhe
Größe 9
Sterilität Nicht steril
Dicke (angloamerikanisch) 20 mil
Dicke (metrisch) 0.50 mm
Art der Handschuhstulpe Rollrand
Grip Design Glatt
Modell 55301090
Anschlussgröße (angloamerikanisch) 7 in.
Anschlussgröße (metrisch) 17.8 cm
Serie AlphaTec™
Länge (angloamerikanisch) 28 in.
Länge (metrisch) 71 cm