Learn More
Ansell™ AccuTech™ Latexhandschuhe aus Naturgummi der Serie 55-107
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
9
10
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
- Handschuhe zum Schutz gegen Chemikalien und Flüssigkeiten
- Sehr widerstandsfähig gegen die meisten Säuren, Laugen, Alkohole, Aldehyde und Ketone
- Die Dicke erhöht die Haltbarkeit sowie die chemische und physikalische Beständigkeit
- Durchscheinend und ungefüttert für eine effektive Reinigung
Anwendungen:
- Biotechnologie
- Mischung von Flüssigkeiten
- Chemische und medizinische Forschung
- Handhabung von Chemikalien
- Chemische Industrie
- Mischung/Handhabung/Übertragung/Gießen/Vermengung von Chemikalien
- Pharmazeutika
- Produkthandhabung - chemisch/biologisch
- Produktschutzanwendungen
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN 420:2003, A1:2009 und EN 388:2003, EN 374:2003 |
| Coating Material | Natural Rubber Latex |
| Farbe | Naturfarben |
| Cut Resistance Rating | Level A |
| Oberflächenbehandlung außen | Glatt |
| Hand | Ambidextrous |
| Material | Naturkautschuklatex |
| Produkttyp | Handschuhe zum Schutz gegen Chemikalien und Flüssigkeiten |
| Größe | 9 |
| Dicke (metrisch) | 0,76 mm |
| Mehr anzeigen |