Learn More
Ansell™ AccuTech™ Latexhandschuhe aus Naturgummi der Serie 55-107
Artikelnummer. 15521694 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
9
10
Packungsgröße:
1 Paar
Artikelnummer. 15521694
Marke: Ansell™ 55107100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Effektiver Schutz in physisch anspruchsvollen Umgebungen. Die Ansell Edmont™ Alphatec™ Naturgummihandschuhe der Serie 55-107 bieten Schutz vor Rissen und Abreibung, Schnitten und Stichen.
  • Handschuhe zum Schutz gegen Chemikalien und Flüssigkeiten
  • Sehr widerstandsfähig gegen die meisten Säuren, Laugen, Alkohole, Aldehyde und Ketone
  • Die Dicke erhöht die Haltbarkeit sowie die chemische und physikalische Beständigkeit
  • Durchscheinend und ungefüttert für eine effektive Reinigung
Anwendungen:
  • Biotechnologie
  • Mischung von Flüssigkeiten
  • Chemische und medizinische Forschung
  • Handhabung von Chemikalien
  • Chemische Industrie
  • Mischung/Handhabung/Übertragung/Gießen/Vermengung von Chemikalien
  • Pharmazeutika
  • Produkthandhabung - chemisch/biologisch
  • Produktschutzanwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 420:2003, A1:2009 und EN 388:2003, EN 374:2003
Coating Material Natural Rubber Latex
Farbe Naturfarben
Cut Resistance Rating ANSI A1
Oberflächenbehandlung außen Glatt
Hand Ambidextrous
Material Naturkautschuklatex
Produkttyp Handschuhe zum Schutz gegen Chemikalien und Flüssigkeiten
Größe 10
Dicke (metrisch) 0,76 mm
Fingerhandschuh Smooth
Zur Verwendung mit (Anwendung) RABS/Isolator Gloves
Art der Handschuhstulpe Rollrand/gerollt
Verpackungsart 10 Paar in schwarzen, versiegelten Beuteln pro Versandkarton
Anschlussgröße (metrisch) 230 mm
Länge (angloamerikanisch) 31
Länge (metrisch) 787 mm