Learn More
Ansell AlphaTec™ 55-100 NRL RABS and Isolator Gloves
Gloves provide effective protection for medium duty physical environments, especially for defense against abrasions and tears. Constructed of 0.51 mm latex to ensure maximum dexterity in crucial applications.
141.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009
Inhalt und Lagerung Bei Nichtgebrauch in einer dunklen, trockenen Umgebung in der Originalverpackung aufbewahren
Farbe Naturfarben
Hand Spezifisch
Latex Free Nein
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
16885230
Unterlagen ansehen
Ansell
55100080
8
141.00 CHF
1 Paar
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
16895230
Unterlagen ansehen
Ansell
55100090
9
141.00 CHF
1 Paar
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
16805240
Unterlagen ansehen
Ansell
55100100
10
141.00 CHF
1 Paar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Wirksamer Schutz in hochbelastenden Arbeitsbereichen, insbesondere vor Schürf- und Rissverletzungen.
  • Die mittlere Wandstärke (0,51 mm/20 mil) erhöht die Fingerbeweglichkeit für eine bessere Handhabung von Gegenständen.
  • Die erhältlichen Port-Größen eignen sich für fast alle handelsüblichen Isolator- und Gloveboxen.
Spezifikation
Spezifikation
CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009
Naturfarben
Nein
20 mil
2020X
KLNOPT
Handschuhe für Isolator- und Gloveboxen
Bei Nichtgebrauch in einer dunklen, trockenen Umgebung in der Originalverpackung aufbewahren
Spezifisch
Latex
0,51 mm
Typ A
Handschuhe für mittlmäßig belastete Umgebungen
55-100
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell AlphaTec™ 55-100 NRL RABS and Isolator Gloves