Learn More
Ansell AlphaTec™ 55-100 NRL RABS- und Isolatorbox-Handschuhe
Artikelnummer. 31980754 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
8
9
10
Packungsgröße:
1 Paar
10 Paare
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
31980754 9 10 Paare
16885230 8 1 Paar
31980732 8 10 Paare
16895230 9 1 Paar
16805240 10 1 Paar
31980751 10 10 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 31980754 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 55100090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1273.40 CHF
    983.07 CHF / 10 Paare
    Sparen 290.33 CHF
    22% Rabatt
Verfügbar ab: 30-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Handschuhe bieten wirksamen Schutz in mittelmäßig belasteten Umgebungen, insbesondere vor Schürf- und Rissverletzungen. Hergestellt aus 0,51 mm dickem Latex für maximale Fingerbeweglichkeit bei wichtigen Anwendungen.
  • Die Handschuhe bestehen aus Latex und schützen so vor Riss-, Schürf-, Schnitt- und Stichverletzungen
  • Wirksamer Schutz in mittelmäßig belasteten Umgebungen
  • Durchscheinend und ungefüttert für eine effektive Reinigung
  • Mit verschiedenen Port-Größen erhältlich, die mit den meisten Isolator- und Gloveboxen kompatibel sind
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009
Farbe Naturfarben
Hand Spezifisch
Latex Free Nein
Material Latex
Produkttyp Isolator, RABS-Handschuhe
Größe 9
Dicke (angloamerikanisch) 20 mil
Dicke (metrisch) 0,51 mm
Norm EN 388 2020X
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES KLNOPT
Zur Verwendung mit (Anwendung) Handschuhe für mittlmäßig belastete Umgebungen
Zur Verwendung mit (Geräte) Handschuhe für Isolator- und Gloveboxen
Anschlussgröße (angloamerikanisch) 6 in.
Anschlussgröße (metrisch) 152 mm
Serie 55-100