Learn More
Ansell™ ALPHATEC™ 53-003
Artikelnummer. 30243947 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
1 Paar
Artikelnummer. 30243947
Marke: Ansell™ 53003100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Revolutionary hybrid technology delivering a breakthrough in chemical performance.
  • Unique rubber polymer and plastic laminate technology delivering maximum chemical protection against an extremely broad set of chemical types.
  • Unique manufacturing process allows for the glove to be form fitting.
  • Raised diamond palm pattern for enhanced grip.
  • Unique donning and doffing layer to allow ease of use.
  • Anti-static according to EN 1149-3.
  • Natural rubber and silicone free.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE 0493, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016
Chlorinated No
Beschreibung AlphaTec 53-003 the revolutionary glove that redefines chemical protection combined with integral support for mechanical and heat protection. Our innovative design combines an advanced rubber polymer coating with cutting-edge plastic laminate technology, setting a new benchmark in chemical permeation performance whilst delivering comfort and tactility.
Anwendungen Industrial
Farbe Black
Latex Free Yes
Material Neoprene
Produkttyp Neoprene Gloves
Größe 10
Dicke (angloamerikanisch) 17 mil
Dicke (metrisch) 0.43 mm
Norm EN 388 EN388:2121X
EN 421 Yes
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES ABCEFGHIJKLMNOPST
EN ISO 374-5 Bacteria, Fungi WITH Virus Protection
Art der Handschuhstulpe Gauntlet
Grip Design Raised Diamond
Auskleidung Unlined
Modell 53-003
Verpackungsart Case
Länge (angloamerikanisch) 14 in.
Länge (metrisch) 350 mm