Learn More
Ansell AlphaTec™ 5000
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Modell:
O50T103
O50T111
O50T122
O50T125B
O50T151
O50T151B
Packungsgröße:
10 Stück
8 Stück
Beschreibung
- Hervorragende Permeationsleistung für zahlreiche organische und anorganische Chemikalien, Biogefährdung und chemische Kampfstoffe
- Ausgezeichneter Barriereschutz, der >480 Minuten Durchbruchzeit gegen 14 von 15 Chemikalien bietet, die in der EN ISO 6529 gelistet sind
- Schutzanzug mit rückseitigem Einstieg und Gesichtsabdichtung aus Neoprengummi für eine enge Passform an Atemschutzmasken
- Verschweißte und verklebte Nähte, unsere größte Barriere gegenüber Flüssigkeiten und Partikel
- Zu den typischen innovativen Merkmalen gehören Doppelreißverschluss-Systeme und Doppelmanschetten mit gestrickten Innenbündchen
- Das mehrschichtige Material ist leicht, aber robust und langlebig.
- Antistatisch
Spezifikation
Spezifikation
| Größe | S |
| Material | Mehrschichtige Barriere aus nicht gewebten-Laminatstoff |
| Farbe | Orange |
| Saumtyp | Geschweißt, Geklebt |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 374:2003, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14605:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008, EN 14126:2003 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kontaminierte Umgebungen, Handhabung von Chemikalien, Befüllen, Mischen und Laden von Rohstoffen, Transfer von Flüssigkeiten und Feststoffen, Öffnen und Entleeren von Pumpen Ventilen oder Leitungen, Be- und Entladen von Prozessanlagen, Rohstoff-Probennahme, Mischen und Palettieren von Konzentraten, Gefahrenabwehr, Montage und Demontage großer Rohre, Unerwartete Leckagen oder andere Freisetzungen |
| Gewicht (metrisch) | 132 gsm |
| Modell | O50T103 |