Learn More
Ansell AlphaTec™ 4000 Ultraschallgeschweißter und geklebter Anzug
Artikelnummer. 18545054 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
5XL
Packungsgröße:
2 Stück
3 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
18545054 M 3 Stück
18525054 S 3 Stück
18515054 L 3 Stück
18565054 XL 3 Stück
18535054 2XL 3 Stück
18585054 3XL 3 Stück
18555054 4XL 2 Stück
18575054 5XL 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Product Code. 18545054 Supplier Ansell Supplier No. OR40T0013003
Verfügbar ab: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
AlphaTec™ 4000 Ultraschallgeschweißter und verklebter Anzug mit innovativer mehrlagiger Chemikalienbarriere-Technologie und Schutz der Typen 3/4/5.
  • Spezieller Schutz: Das AlphaTec™ 4000 Ultraschallgeschweißt und verklebt – Modell 130 ist ein robuster Chemikalienschutzanzug, der auf Permeation geprüft wurde und mehr als 200 gefährlichen Chemikalien, einschließlich chemischer Kampfstoffe, standhält.
  • Erhöhte Kraft: Dieser Ganzkörperschutzanzug verfügt über verklebte und verschweißte Nähte, um dem Träger zusätzliche Festigkeit und einen besseren Schutz vor Chemikalien zu bieten.
  • Erhöhte Sichtbarkeit: Das aus orangefarbenem Material gefertigte Produkt sorgt für bessere Sichtbarkeit und kann so das Risiko von Arbeitsunfällen verringern.
  • Verbesserte Praktikabilität: Es verfügt außerdem über einen Kinnriemen und eine Daumenschlaufe, die mit einer Reihe von Atemschutzmasken und Handschutzprodukten kompatibel sind.
  • Optimierte Passform: Die elastische zweiteilige Kapuze, Taille, Bündchen und Knöchelbündchen erleichtern das An- und Ausziehen.
  • Zertifizierte antistatische Eigenschaften: Darüber hinaus entspricht dieser antistatische Anzug der Norm EN 1149-5.
  • CE-Kategorie III Schutzart Typ 3/4/5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Farbe Orange
Hood Type Beiliegend
Material Mehrlagiges Barrier-Laminat-Gewebe
Größe M
Knöchelform Elastisch
Verschlusstyp Einfacher Reißverschluss
Kragenform 3-teilige Motorhaube
Stulpenform Elastisch
Widerstand Chemikalien
Saumtyp Ultraschallgeschweißt und verklebt