Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 4000 Ultrasonically Welded and Taped
Artikelnummer. p-200004969
Click to view available options
Größe:
Small
Medium
L
2X-Large
3X-Large
Förpackningsstorlek
10 Stück
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17130645
missing translation for 'mfr': Ansell™ GR40T0012102
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
AlphaTec™ 4000 Ultrasonically welded and taped consists of a unique multi-layer barrier fabric renowned for its lightweight, yet robust textile feel and exceptional barrier to organic and inorganic chemicals.
Consists of a unique multi-layer barrier fabric that provides lightweight and robust textile feel with exceptional barrier to organic and inorganic chemicals.
  • Exceptional protection, over 200 chemicals permeation tested, including chemical warfare agents
  • Designed to protect, typical innovative features include dual zip systems and double cuffs
  • Welded and taped seams, our highest barrier to liquids and particulates
  • Enhanced comfort, knitted inner cuffs and inner textile type fabric improves wearer acceptance
  • Anti-static, tested according to EN 1149-5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Chemikalienschutzkleidung
Größe Small
Geschlecht Unisex
Material Multi-layer Barrier Laminate Fabric
Farbe Tannengrün
Einwegprodukt Reusable
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Elastic, Doppeltes Innengewebe
Flaschenhalstyp Hooded
Hood Type 2-teilig, elastisch
Verschlusstyp Doppelzipper
Saumtyp Geschweißt, Geklebt
Sterilität Unsteril
Schutzartklasse CE-KATEGORIE III
Widerstand Chemikalien, Partikel
Bauweise 2-teilige Haube, elastischer Taillenbund, Doppelmanschetten und Beinabschlüsse, Doppelreißverschluss, Doppelmanschetten mit gestrickter Innenmanschette, befestigte Ansell Barrier-Handschuhe
Kragenform Haube
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE KATEGORIE III (Typ 3-B, Typ 4-B, Typ 5-B, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5)
Anzahl Taschen Keine
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kontaminierte Umgebungen, Chemikalienhandhabung, Befüllen, Mischen und Laden von Rohstoffen, Transfer von Flüssigkeiten und Feststoffen, Öffnen und Entleeren von Pumpen, Ventilen oder Leitungen, Be- und Entladen von Prozessanlagen, Rohstoff-Probenentnahme, Konzentrieren, Mischen und Palletieren, Gefahrstoff-Noteinsatz, Montage und Demontage großer Rohre
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.