Learn More
Ansell AlphaTec™ 4000 Trousers
Artikelnummer. p-7228395
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Packungsgröße:
25 Stück
Artikelnummer. 17140695
Marke: Ansell GR40T0030103
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
A unique multi-layer barrier fabric renowned for its lightweight, yet robust textile feel and exceptional barrier to organic & inorganic chemicals.
  • Außerordentlicher Schutz, über 200 Chemikalien auf Permeation getestet, einschließlich chemischer Kampfstoffe
  • Zum Schutz entwickelt
  • Silikonfrei
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Größe M
Geschlecht Unisex
Produkttyp Chemical-resistant Trousers
Material Mehrschichtige Barriere aus nicht gewebten-Laminatstoff
Farbe Grün
Saumtyp Geschweißt und mit Klebeband versehen
Zertifizierungen/Konformität (Europa) Nur Teilkörperschutz, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14605:2005, + A1:2009, EN 14126:2003
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kontaminierte Umgebungen, Chemikalienhandhabung, Befüllen, Mischen und Laden von Rohstoffen, Transfer von Flüssigkeiten und Feststoffen, Öffnen und Entleeren von Pumpen Ventile oder Leitungen, Be- und Entladen von Verfahrensgerätschaften, Rohmaterialprobenentnahme, Konzentrierung und Palletierung, Reaktion auf Gefahrstoffe, Montage und Demontage großer Rohre