Learn More
Ansell AlphaTec™ 4000 Hose
Beschreibung
- Außerordentlicher Schutz, über 200 Chemikalien auf Permeation getestet, einschließlich chemischer Kampfstoffe
- Zum Schutz entwickelt
- Silikonfrei
Spezifikation
Spezifikation
| Größe | L |
| Geschlecht | Unisex |
| Produkttyp | Chemikalienbeständige Hosen |
| Material | Mehrlagiges Barrier-Laminat-Gewebe |
| Farbe | Grün |
| Saumtyp | Geschweißt und mit Klebeband versehen |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | Nur Teilkörperschutz, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14605:2005, + A1:2009, EN 14126:2003 |
| Modell | G40T301 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kontaminierte Umgebungen, Chemikalienhandhabung, Befüllen, Mischen und Laden von Rohstoffen, Transfer von Flüssigkeiten und Feststoffen, Öffnen und Entleeren von Pumpen Ventile oder Leitungen, Be- und Entladen von Verfahrensgerätschaften, Rohmaterialprobenentnahme, Konzentrierung und Palletierung, Reaktion auf Gefahrstoffe, Montage und Demontage großer Rohre |