Description
- Spezialisierter Schutz: AlphaTec™ 4000 CFR Stitched and Tapeed – Model 111 Chemikalienschutzanzug verfügt über Multi-Hazard-Lösungen, die eine bewährte 8-Stunden-Barriere gegen Chemikalien wie nicht brennbare, brennbare und aggressive Lösungsmittel bieten
- Verbesserte Haltbarkeit: Gemäß EN ISO 14116 und ASTM D6413 Flammenschutz schützt dieser vollständige Schutzanzug den Träger vor chemischen Sprühmitteln, ohne die* Sicherheit zu gefährden, indem er die Flammenausbreitung im Falle eines Flashfires begrenzt
- Erhöhter Komfort: Das optimierte Bodyfit-Design dieses Schutzanzugs bietet verbesserten Komfort und Sicherheit für den Träger
- Dieser vollständige chemische Schutzanzug schützt gegen infektiöse Erreger, die nach ASTM F1671 getestet wurden, sowie gegen Kohlenwasserstoffe wie Hexan, HF, Oleum und viele weitere
- *AlphaTec™ 4000 CFR sollte niemals isoliert getragen werden, um den Flammschutz zu gewährleisten.
- Tragen Sie immer Kleidungsstücke, die den EN ISO 14116 Index 2 oder höher erreichen
- Polyolefinbasiertes Kernbarrierelaminat mit FR Nonwoven Innen- und FR-Außenbarrierefolie
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Chemikalienresistente Overalls |
| Größe | 5XL |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | Polyolefin |
| Farbe | Orange |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Taillenform | Elastischer Rücken |
| Knöchelform | Elastisch |
| Stulpenform | Elastisch |
| Haubenausführung | Beiliegend |
| Show More |